Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YARS2 Protein
A cDNA sequence encoding the YARS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 51067 |
---|---|
Nombre | YARS2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | YARS2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955309
|
enQuireBio™
QP13981-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945309
|
enQuireBio™
QP13981-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935309
|
enQuireBio™
QP13981-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
51067 | |
Research Use Only | |
YARS2 | |
Human | |
His | |
YARS2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT. |
YARS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTLNLSVLLP LGLRKAHSGA QGLLAAQKAR GLFKDFFPET GTKIELPELF DRGTASFPQT IYCGFDPTAD SLHVGHLLAL LGLFHLQRAG HNVIALVGGA TARLGDPSGR TKEREALETE RVRANARALR LGLEALAANH QQLFTDGRSW GSFTVLDNSA WYQKQHLVDF LAAVGGHFRM GTLLSRQSVQ LRLKSPEGMS LAEFFYQVLQ AYDFYYLFQR YGCRVQLGGS DQLGNIMSGY EFINKLTGED VFGITVPLIT STTGAKLGKS AGNAVWLNRD KTSPFELYQF FVRQPDDSVE RYLKLFTFLP LPEIDHIMQL HVKEPERRGP QKRLAAEVTK LVHGREGLDS AKRCTQALYH SSIDALEVMS DQELKELFKE APFSEFFLDP GTSVLDTCRK ANAIPDGPRG YRMITEGGVS INHQQVTNPE SVLIVGQHIL KNGLSLLKIG KRNFYIIKWL QL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |