missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XCL1 Protein
A DNA sequence encoding the Human XCL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_002986.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6375 |
Nombre | XCL1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953128
|
enQuireBio™
QP10221-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933128
|
enQuireBio™
QP10221-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923128
|
enQuireBio™
QP10221-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943128
|
enQuireBio™
QP10221-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002986.1 | |
XCL1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GSEVSDKRTC VSLTTQRLPV SRIKTYTITE GSLRAVIFIT KRGLKVCADP QATWVRDVVR SMDRKSNTRN NMIQTKPTGT QQSTNTAVTL TG | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
6375 | |
Research Use Only | |
XCL1 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration of 10-100 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |