missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human WISP3 GST (N-Term) Protein

Código de producto. 18678000 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
2 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18678000 2 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18678000 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00008838P012ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8838
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 67.8 kDa
Cantidad 2 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen CCN family member 6, CCN6MGC125988, LIBC, MGC125987, MGC125989, PPAC, PPD, WISP-3, WNT1 inducible signaling pathway protein 3, WNT1-inducible-signaling pathway protein 3
Símbolo de gen CCN6
Categoría de investigación Cell Biology, Immunology, Stem Cells
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión WISP3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.