missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAV1 Protein
A cDNA sequence encoding the VAV1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7409 |
---|---|
Nombre | VAV1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | VAV1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935149
|
enQuireBio™
QP13927-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925149
|
enQuireBio™
QP13927-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915149
|
enQuireBio™
QP13927-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
7409 | |
Research Use Only | |
VAV1 | |
Human | |
His | |
VAV1 protein solution (0.25 mg/ml) containing In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 2mM DTT. |
VAV1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTEYDKR CCCLREIQQT EEKYTDTLGS IQQHFLKPLQ RFLKPQDIEI IFINIEDLLR VHTHFLKEMK EALGTPGAAN LYQVFIKYKE RFLVYGRYCS QVESASKHLD RVAAAREDVQ MKLEECSQRA NNGRFTLRDL LMVPMQRVLK YHLLLQELVK HTQEAMEKEN LRLALDAMRD LAQCVNEVKR DNETLRQITN FQLSIENLDQ SLAHYGRPKI DGELKITSVE RRSKMDRYAF LLDKALLICK RRGDSYDLKD FVNLHSFQVR DDSSGDRDNK KWSHMFLLIE DQGAQGYELF FKTRELKKKW MEQFEMAISN IYPENATANG HDFQMFSFEE TTSCKACQML LRGTFYQGYR CHRCRASAHK ECLGRVPPCG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |