Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-533 of Human USH1C The Recombinant Human USH1C Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human USH1C Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH16057 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 10083 |
| Peso molecular | 64.6kDa |
| Nombre | USH1C Protein |
| Método de purificación | Protein |
| Inmunógeno | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMDR KVAREFRHKV DFLIENDAEK DYLYDVLRMY HQTMDVAVLV GDLKLVINEP SRLPLFDAIR PLIPLKHQVE YDQLTPRRSR KLKEVRLDRL HPEGLGLSVR GGLEFGCGLF ISHLIKGGQA DSVGLQVGDE IVRINGYSIS SCTHEEVINL IRTKKTVSIK VRHIGLIPVK SSPDEPLTWQ YVDQFVSESG GVRGSLGSPG NRENKEKKVF ISLVGSRGLG CSISSGPIQK PGIFISHVKP GSLSAEVGLE IGDQIVEVNG VDFSNLDHKE GRELFMTDRE RLAEARQREL QRQELLMQKR LAMESNKILQ EQQEMERQRR KEIAQKAAEE NERYRKEMEQ IVEEEEKFKK QWEEDWGSKE QLLLPKTITA EVHPVPLRKP KYDQGVEPEL EPADDLDGGT EEQGEQDFRK YEEGFDPYSM FTPEQIMGKD VRLLRIKKEG SLDLALEGGV DSPIGKVVVS AVYERGAAER HGGIVKGDEI MAINGKIVTD YTLAEADAAL QKAWNQGGDW IDLVVAVCPP KEYDDELTFF |
| Requisitos de almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |