missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2R2 Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2R2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | UBE2R2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914959
|
enQuireBio™
QP13867-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15994949
|
enQuireBio™
QP13867-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15904959
|
enQuireBio™
QP13867-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
UBE2R2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBE2R2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQQQMT SSQKALMLEL KSLQEEPVEG FRITLVDESD LYNWEVAIFG PPNTLYEGGY FKAHIKFPID YPYSPPTFRF LTKMWHPNIY ENGDVCISIL HPPVDDPQSG ELPSERWNPT QNVRTILLSV ISLLNEPNTF SPANVDASVM FRKWRDSKGK DKEYAEIIRK QVSATKAEAE KDGVKVPTTL AEYCIKTKVP SNDNSSDLLY DDLYDDDIDD EDEEEEDADC YDDDDSGNEE S | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |