Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-2A chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-2A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6852-ye-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16016290
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001060.1
Tubulin beta-2A chain Protein
Research Use Only
TUBB2A
Recombinant Protein
Yeast
MREIVHIQAG QCGNQIGAKF WEVISDEHGI DPTGSYHGDS DLQLERINVY YNEAAGNKYV PRAILVDLEP GTMDSVRSGP FGQIFRPDNF VFGQSGAGNN WAKGHYTEGA ELVDSVLDVV RKESESCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKIREEYP DRIMNTFSVM PSPKVSDTVV EPYNATLSVH QLVENTDETY SIDNEALYDI CFRTLKLTTP TYGDLNHLVS ATMSGVTTCL RFPGQLNADL RKLAVNMVPF PRLHFFMPGF APLTSRGSQQ YRALTVPELT QQMFDSKNMM AACDPRHGRY LTVAAIFRGR MSMKEVDEQM LNVQNKNSSY FVEWIPNNVK TAVCDIPPRG LKMSATFIGN STAIQELFKR ISEQFTAMFR RKAFLHWYTG EGMDEMEFTE AESNMNDLVS EYQQYQDATA DEQGEFEEEE GEDEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7280
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol