Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human TRP2 Protein
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
50 microgramos
Descripción
A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 24-472 of Human TRP2 The Recombinant Human TRP2 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human TRP2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 1638 |
| Peso molecular | 52.1kDa |
| Nombre | Human TRP2 Protein |
| Método de purificación | >90%, by SDS-PAGE |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | Baculovirus |
| Inmunógeno | QFPRVCMTVD SLVNKECCPR LGAESANVCG SQQGRGQCTE VRADTRPWSG PYILRNQDDR ELWPRKFFHR TCKCTGNFAG YNCGDCKFGW TGPNCERKKP PVIRQNIHSL SPQEREQFLG ALDLAKKRVH PDYVITTQHW LGLLGPNGTQ PQFANCSVYD FFVWLHYYSV RDTLLGPGRP YRAIDFSHQG PAFVTWHRYH LLCLERDLQR LIGNESFALP YWNFATGRNE CDVCTDQLFG AARPDDPTLI SRNSRFSSWE TVCDSLDDYN HLVTLCNGTY EGLLRRNQMG RNSMKLPTLK DIRDCLSLQK FDNPPFFQNS TFSFRNALEG FDKADGTLDS QVMSLHNLVH SFLNGTNALP HSAANDPIFV VLHSFTDAIF DEWMKRFNPP ADAWPQELAP IGHNRMYNMV PFFPPVTNEE LFLTSDQLGY SYAIDLPVSV EETPGWPTTH HHHHH |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |