missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
An un-tagged denatured recombinant protein corresponding to the amino acids 1-345 of Human TRBP The Recombinant Human TRBP Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TRBP Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol 0.4M UREA |
| ID de gen (Entrez) | 6895 |
| Peso molecular | TMW: 36.9kDa |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | LOQS, RISC-loading complex subunit TARBP2, TAR (HIV) RNA binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein TRBP1, TAR (HIV-1) RNA binding protein 2, TAR RNA binding protein 2, TAR RNA-binding protein 2, trans-activation responsive RNA-binding protein, Trans-activation-responsive RNA-binding protein, TRBP, TRBP1, TRBP2 |
| Nombre común | TRBP |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?