missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
An un-tagged denatured recombinant protein corresponding to the amino acids 1-345 of Human TRBP The Recombinant Human TRBP Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TRBP Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol 0.4M UREA |
| ID de gen (Entrez) | 6895 |
| Peso molecular | TMW: 36.9kDa |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | LOQS, RISC-loading complex subunit TARBP2, TAR (HIV) RNA binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein TRBP1, TAR (HIV-1) RNA binding protein 2, TAR RNA binding protein 2, TAR RNA-binding protein 2, trans-activation responsive RNA-binding protein, Trans-activation-responsive RNA-binding protein, TRBP, TRBP1, TRBP2 |
| Nombre común | TRBP |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?