Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TMED10 Protein
A cDNA sequence encoding the TMED10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10972 |
---|---|
Nombre | TMED10 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TMED10 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954619
|
enQuireBio™
QP13761-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944619
|
enQuireBio™
QP13761-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934619
|
enQuireBio™
QP13761-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10972 | |
Research Use Only | |
TMED10 | |
Human | |
His | |
The TMED10 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 30% glycerol. |
TMED10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSISFHLPI NSRKCLREEI HKDLLVTGAY EISDQSGGAG GLRSHLKITD SAGHILYSKE DATKGKFAFT TEDYDMFEVC FESKGTGRIP DQLVILDMKH GVEAKNYEEI AKVEKLKPLE VELRRLEDLS ESIVNDFAYM KKREEEMRDT NESTNTR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |