missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Thymosin beta 4 Protein

Código de producto. 18452842 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18452842 100 μg 100 microgramos
18420252 1 mg 1 miligramo
18486711 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18452842

Marca: Novus Biologicals™ NBP235087100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Thymosin beta 4 protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by its ability to produce a protective effect against hydrogen peroxide in primary lung fibroblasts is in a concentration range of 0.5 - 10 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P62328
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 7114
Peso molecular 4.9 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/ug of Thymosin beta 4 as determined by LAL method.
Alias de gen PTMB4, T beta-4, TB4, TB4Xbeta 4, X chromosome, THYB4, thymosin beta 4, X-linked, thymosin beta-4
Símbolo de gen TMSB4X
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión Thymosin beta 4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.