missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBRAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TGFBRAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | TGFBRAP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914539
|
enQuireBio™
QP13735-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994529
|
enQuireBio™
QP13735-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904539
|
enQuireBio™
QP13735-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TGFBRAP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TGFBRAP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSKRLQ KEEYHTHLAV LYLEEVLLQR ASASGKGAEA TETQAKLRRL LQKSDLYRVH FLLERLQGAG LPMESAILHG KLGEHEKALH ILVHELQDFA AAEDYCLWCS EGRDPPHRQQ LFHTLLAIYL HAGPTAHELA VAAVDLLNRH ATEFDAAQVL QMLPDTWSVQ LLCPFLMGAM RDSIHARRTM QVALGLARSE NLIYTYDKMK LKGSSIQLSD KKLCQICQNP FCEPVFVRYP NGGLVHTHCA ASRHTNPSSS SPGTRT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |