Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Tau Protein
Código de producto. 18396391 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 set
18396391 100 μg 1 set
1 options
Código de producto. 18396391
Marca: Novus Biologicals™ NBP276793100UG
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Western Blot, In vitro assay, In vivo assay, SDS-Page
An un-tagged partial Human Recombinant Tau Protein Pre-Formed Fibrils, Accession #: P10636
The Recombinant Human Tau Protein has been validated for the following applications: Western Blot, In vitro assay, In vivo assay, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE
ID de gen (Entrez) 4137
Peso molecular 15.1 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Símbolo de gen MAPT
Reactividad específica Tau
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Tampón 10 mM HEPES, 100 mM NaCl pH 7.4
Grado de pureza o calidad 0.2 Micrometer Filtered