Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Tau 441 Protein
Código de producto. 18293179 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
200 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 18293179
Marca: Novus Biologicals™ NBP276794500UG
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Western Blot, In vitro assay, In vivo assay, SDS-Page
An un-tagged full length Human Recombinant Tau 441 protein Pre-Formed Fibrils, Accession #: P10636
The Recombinant Human Tau 441 Protein has been validated for the following applications: Western Blot, In vitro assay, In vivo assay, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE
ID de gen (Entrez) 4137
Peso molecular 45.8 kDa
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Símbolo de gen MAPT
Reactividad específica Tau 441
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Tampón 10 mM HEPES, 100 mM NaCl pH 7.4
Grado de pureza o calidad 0.2 Micrometer Filtered