Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Suppressor of cytokine signaling 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Suppressor of cytokine signaling 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6712-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001257396.1
Suppressor of cytokine signaling 2 Protein
Research Use Only
SOCS2
Recombinant Protein
E. coli
MTLRCLEPSG NGGEGTRSQW GTAGSAEEPS PQAARLAKAL RELGQTGWYW GSMTVNEAKE KLKEAPEGTF LIRDSSHSDY LLTISVKTSA GPTNLRIEYQ DGKFRLDSII CVKSKLKQFD SVVHLIDYYV QMCKDKRTGP EAPRNGTVHL YLTKPLYTSA PSLQHLCRLT INKCTGAIWG LPLPTRLKDY LEEYKFQV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8835
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol