Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SSR1 Protein
A cDNA sequence encoding the SSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 6745 |
---|---|
Nombre | SSR1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | SSR1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934089
|
enQuireBio™
QP13594-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15924089
|
enQuireBio™
QP13594-10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15914089
|
enQuireBio™
QP13594-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
6745 | |
Research Use Only | |
SSR1 | |
Human | |
His | |
SSR1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
SSR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRGGPRGL LAVAQDLTED EETVEDSIIE DEDDEAEVEE DEPTDLVEDK EEEDVSGEPE ASPSADTTIL FVKGEDFPAN NIVKFLVGFT NKGTEDFIVE SLDASFRYPQ DYQFYIQNFT ALPLNTVVPP QRQATFEYSF IPAEPMGGRP FGLVINLNYK DLNGNVFQDA VFNQTVTVIE REDGLDGET | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |