Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SQSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the SQSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | SQSTM1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924069
|
enQuireBio™
QP13588-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914069
|
enQuireBio™
QP13588-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904069
|
enQuireBio™
QP13588-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SQSTM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SQSTM1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAMSYVKDDI FRIYIKEKKE CRRDHRPPCA QEAPRNMVHP NVICDGCNGP VVGTRYKCSV CPDYDLCSVC EGKGLHRGHT KLAFPSPFGH LSEGFSHSRW LRKVKHGHFG WPGWEMGPPG NWSPRPPRAG EARPGPTAES ASGPSEDPSV NFLKNVGESV AAALSPLGIE VDIDVEHGGK RSRLTPVSPE SSSTEEKSSS QPSSCCSDPS KPGGNVEGAT QSLAEQMRKI ALESEGRPEE QMESDNCSGG DDDWTHLSSK EVDPSTGELQ SLQMPESEGP SSLDPSQEGP TGLKEAALYP HLPPEADPRL IESLSQMLSM GFSDEGGWLT RLLQTKNYDI GAALDTIQYS KHPPPLLEHH HHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |