Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPINT2 Protein
A cDNA sequence encoding the SPINT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SPINT2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934029
|
enQuireBio™
QP13577-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914029
|
enQuireBio™
QP13577-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924029
|
enQuireBio™
QP13577-HIS-EC-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SPINT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SPINT2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADRER SIHDFCLVSK VVGRCRASMP RWWYNVTDGS CQLFVYGGCD GNSNNYLTKE ECLKKCATVT ENATGDLATS RNAADSSVPS APRRQDSEDH SSDMFNYEEY CTANAVTGPC RASFPRWYFD VERNSCNNFI YGGCRGNKNS YRSEEACMLR CFRQQENPPL PLGSK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |