missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh Protein

Código de producto. 18645245 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18645245

Marca: Novus Biologicals™ NBP2352651mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Sonic Hedgehog/Shh protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H/10T1/2 cells is less than 1 μg/mL, corresponding to a specific activity of > 1.0 x 10^3 IU/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q15465, Q15465, Q15465
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl.
ID de gen (Entrez) 6469
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 19.8 kDa
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of Sonic Hedgehog/Shh as determined by LAL method.
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Símbolo de gen SHH
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >98 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión Sonic Hedgehog/Shh
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado