missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human SETDB1 GST (N-Term) Protein

Código de producto. 18678720 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18678720 10 μg 10 microgramos
18685281 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18678720

Marca: Novus Biologicals™ H00009869Q0110ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9869
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 36.63 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen ERG-associated protein with SET domain, ESETEC 2.1.1.43, H3-K9-HMTase 4, Histone H3-K9 methyltransferase 4, histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, histone-lysine N-methyltransferase, H3lysine-9 specific 4, KG1T, KIAA0067H3-K9-HMTase4, KMT1EERG-associated protein with a SET domain, ESET, Lysine N-methyltransferase 1E, SET domain bifurcated 1, SET domain, bifurcated 1
Símbolo de gen SETDB1
Categoría de investigación Epigenetics, Transcription Factors and Regulators
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión SETDB1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.