Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCG3 Protein
A cDNA sequence encoding the SCG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SCG3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943529
|
enQuireBio™
QP13426-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933529
|
enQuireBio™
QP13426-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923529
|
enQuireBio™
QP13426-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SCG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SCG3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPKPGGS QDKSLHNREL SAERPLNEQI AEAEEDKIKK TYPPENKPGQ SNYSFVDNLN LLKAITEKEK IEKERQSIRS SPLDNKLNVE DVDSTKNRKL IDDYDSTKSG LDHKFQDDPD GLHQLDGTPL TAEDIVHKIA ARIYEENDRA VFDKIVSKLL NLGLITESQA HTLEDEVAEV LQKLISKEAN NYEEDPNKPT SWTENQAGKI PEKVTPMAAI QDGLAKGEND ETVSNTLTLT NGLERRTKTY SEDNFEELQY FPNFYALLKS IDSEKEAKEK ETLITIMKTL IDFVKMMVKY GTISPEEGVS YLENLDEMIA LQTKNKLEKN ATDNISKLFP APSEKSHEET DSTKEEAAKM EKEYGSLKDS TKDDNSNPGG KTDEPKGKTE AYLEAIRKNI EWLKKHDKKG NKEDYDLSKM RDFINKQADA YVEKGILDKE EAEAIKRIYS SL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |