Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100P Protein
A cDNA sequence encoding the S100P was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Especificaciones
Nombre | S100P Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933479
|
enQuireBio™
QP13408-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923479
|
enQuireBio™
QP13408-HIS-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
S100P Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Phosphate buffer pH 7.2, 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTELEAAMGM IIDVFSRYSG SEGSTQTLTK GELKVLMEKE LPGFLQSGKD KDAVDKLLKD LDANGDAQVD FSEFIVFVAA ITSACHKYFE KAGLK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |