Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPL7A Protein
A cDNA sequence encoding the RPL7A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | RPL7A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923289
|
enQuireBio™
QP13348-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903289
|
enQuireBio™
QP13348-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913289
|
enQuireBio™
QP13348-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RPL7A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RPL7A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPKGKKA KGKKVAPAPA VVKKQEAKKV VNPLFEKRPK NFGIGQDIQP KRDLTRFVKW PRYIRLQRQR AILYKRLKVP PAINQFTQAL DRQTATQLLK LAHKYRPETK QEKKQRLLAR AEKKAAGKGD VPTKRPPVLR AGVNTVTTLV ENKKAQLVVI AHDVDPIELV VFLPALCRKM GVPYCIIKGK ARLGRLVHRK TCTTVAFTQV NSEDKGALAK LVEAIRTNYN DRYDEIRRHW GGNVLGPKSV ARIAKLEKAK AKELATKLG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |