Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REN Protein
A cDNA sequence encoding the REN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | REN Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15953119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15963119
|
enQuireBio™
QP13296-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
REN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The REN solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLTLGN TTSSVILTNY MDTQYYGEIG IGTPPQTFKV VFDTGSSNVW VPSSKCSRLY TACVYHKLFD ASDSSSYKHN GTELTLRYST GTVSGFLSQD IITVGGITVT QMFGEVTEMP ALPFMLAEFD GVVGMGFIEQ AIGRVTPIFD NIISQGVLKE DVFSFYYNRD SENSQSLGGQ IVLGGSDPQH YEGNFHYINL IKTGVWQIQM KGVSVGSSTL LCEDGCLALV DTGASYISGS TSSIEKLMEA LGAKKRLFDY VVKCNEGPTL PDISFHLGGK EYTLTSADYV FQESYSSKKL CTLAIHAMDI PPPTGPTWAL GATFIRKFYT EFDRRNNRIG FALAR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |