Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Ral-B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Ral-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6582-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_002872.1
Ras-related protein Ral-B Protein
Research Use Only
RALB
Recombinant Protein
E. coli
MAANKSKGQS SLALHKVIMV GSGGVGKSAL TLQFMYDEFV EDYEPTKADS YRKKVVLDGE EVQIDILDTA GQEDYAAIRD NYFRSGEGFL LVFSITEHES FTATAEFREQ ILRVKAEEDK IPLLVVGNKS DLEERRQVPV EEARSKAEEW GVQYVETSAK TRANVDKVFF DLMREIRTKK MSENKDKNGK KSSKNKKSFK ERC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5899
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol