missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human RAR alpha/NR1B1 His Protein

Código de producto. 18493421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18493421 0,5 mg 0.50 miligramo
18465501 100 μg 100 microgramos
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18493421

Marke: Novus Biologicals™ NBP1988810.5mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Concentración 1 mg/ml
Para utilizar con (aplicación) PAGE
Formulación PBS (pH 7.4), 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1M NaCl
ID de gen (Entrez) 5914
Peso molecular 14 kDa
Cantidad 0,5 mg
Requisitos de almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen alpha polypeptide, RAR-alpha, retinoic acid receptor, alpha
Símbolo de gen RARA
Categoría de investigación Cancer, Vision
Grado de pureza o calidad >95% by SDS-PAGE
Expresión RAR alpha/NR1B1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.