missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human RAD26L GST (N-Term) Protein

Código de producto. 18556714 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18556714 25 μg 25 microgramos
18562771 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18556714 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00375748P0125ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 375748
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 86.6 kDa
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen C9orf102, chromosome 9 open reading frame 102, EC 3.6.1, EC 3.6.4.-, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 6-like 2, FLJ37706, MGC30192, MGC43364, putative repair and recombination helicase RAD26L, RAD26L, SR278, stretch responsive protein 278
Símbolo de gen ERCC6L2
Categoría de investigación Direct Reversal of DNA Damage
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión RAD26L
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.