Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QTRTD1 Protein
A cDNA sequence encoding the QTRTD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | QTRTD1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922909
|
enQuireBio™
QP13227-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902909
|
enQuireBio™
QP13227-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912909
|
enQuireBio™
QP13227-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
QTRTD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
QTRTD1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) 30% glycerol, 2mM DTT, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKLSLTK VVNGCRLGKI KNLGKTGDHT MDIPGCLLYT KTGSAPHLTH HTLHNIHGVP AMAQLTLSSL AEHHEVLTEY KEGVGKFIGM PESLLYCSLH DPVSPCPAGY VTNKSVSVWS VAGRVEMTVS KFMAIQKALQ PDWFQCLSDG EVSCKEATSI KRVRKSVDRS LLFLDNCLRL QEESEVLQKS VIIGVIEGGD VMEERLRSAR ETAKRPVGGF LLDGFQGNPT TLEARLRLLS SVTAELPEDK PRLISGVSRP DEVLECIERG VDLFESFFPY QVTERGCALT FSFDYQPNPE ETLLQQNGTQ EEIKCMDQIK KIETTGCNQE ITSFEINLKE KKYQEDFNPL VRGCSCYCCK NHTRAYIHHL LVTNELLAGV LLMMHNFEHY FGFFHYIREA LKSDKLAQLK ELIHRQAS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |