Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTRHD1 Protein
A cDNA sequence encoding the PTRHD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 391356 |
---|---|
Nombre | PTRHD1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | PTRHD1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932869
|
enQuireBio™
QP13215-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922869
|
enQuireBio™
QP13215-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912869
|
enQuireBio™
QP13215-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
391356 | |
Research Use Only | |
PTRHD1 | |
Human | |
His | |
PTRHD1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
PTRHD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMHRGVGP AFRVVRKMAA SGAEPQVLVQ YLVLRKDLSQ APFSWPAGAL VAQACHAATA ALHTHRDHPH TAAYLQELGR MRKVVLEAPD ETTLKELAET LQQKNIDHML WLEQPENIAT CIALRPYPKE EVGQYLKKFR LFK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |