Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSPN Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004149.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5623 |
Nombre | PSPN Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916029
|
enQuireBio™
QP5382-500ug |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15906029
|
enQuireBio™
QP5382-1mg |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_004149.1 | |
PSPN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
T cell proliferation significantly induced by less than 20 ng/ml (minimum activity of 5.0 x 10^4 units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
5623 | |
Research Use Only | |
PSPN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALSGPCQLW . SLTLSVAEL G. LGYASEEK VI. FRYCAGS CPR. GARTQH GLAL. ARLQG QGRAH. GGPC CRPTRY. TDV AFLDDRHRWQ RLPQLSA. AA CGCGG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |