Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-tyrosine sulfotransferase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-tyrosine sulfotransferase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001008566.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8459 |
Nombre | Protein-tyrosine sulfotransferase 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016160
|
enQuireBio™
QP6834-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16036160
|
enQuireBio™
QP6834-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16026160
|
enQuireBio™
QP6834-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046160
|
enQuireBio™
QP6834-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056160
|
enQuireBio™
QP6834-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066160
|
enQuireBio™
QP6834-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001008566.1 | |
Protein-tyrosine sulfotransferase 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8459 | |
Research Use Only | |
TPST2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QQVLECRAVL AGLRSPRGAM RPEQEELVMV GTNHVEYRYG KAMPLIFVGG VPRSGTTLMR AMLDAHPEVR CGEETRIIPR VLAMRQAWSK SGREKLRLDE AGVTDEVLDA AMQAFILEVI AKHGEPARVL CNKDPFTLKS SVYLSRLFPN SKFLLMVRDG RASVHSMITR KVTIAGFDLS SYRDCLTKWN KAIEVMYAQC MEVGKEKCLP VYYEQLVLHP RRSLKLILDF LGIAWSDAVL HHEDLIGKPG GVSLSKIERS TDQVIKPVNL EALSKWTGHI PGDVVRDMAQ IAPMLAQLGY DPYANPPNYG NPDPFVINNT QRVLKGDYKT PANLKGYFQV NQNSTSSHLG SS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |