Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRDX4 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | PRDX4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity: approximately 230-310 pmole/min/microg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX4 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25 C for 1 minute. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15965328
|
enQuireBio™
QP10840-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955328
|
enQuireBio™
QP10840-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945328
|
enQuireBio™
QP10840-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PRDX4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MWETEERPRT REEECHFYAG GQVYPGEASR VSVADHSLHL SKAKISKPAP YWEGTAVIDG EFKELKLTDY RGKYLVFFFY PLDFTFVCPT EIIAFGDRLE EFRSINTEVV ACSVDSQFTH LAWINTPRRQ GGLGPIRIPL LSDLTHQISK DYGVYLEDSG HTLRGLFIID DKGILRQITL NDLPVGRSVD ETLRLVQAFQ YTDKHGEVCP AGWKPGSETI IPDPAGKLKY FDKLN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity: approximately 230-310 pmole/min/microg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX4 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25 C for 1 minute. | |
Human | |
His | |
PRDX4 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |