Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human PRAC GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18513894 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek
10 microgramos
25 microgramos
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18513894
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00084366P0110ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84366
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 32.4 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen C17orf92, chromosome 17 open reading frame 92, MGC32520, PRAC1, prostate cancer susceptibility candidate, Prostate, rectum and colon expressed gene protein, small nuclear protein PRAC
Símbolo de gen PRAC1
Categoría de investigación Cancer, Cell Biology, Tumor Suppressors
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión PRAC
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.