missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human PPP2R1A His Protein
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-589 of Human PPP2R1A The Recombinant Human PPP2R1A Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PPP2R1A Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Phosphate buffered saline (pH7.4) containing 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 5518 |
| Peso molecular | TMW: 67.7kDa |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | Medium tumor antigen-associated 61 kDa protein, MGC786, PP2A subunit A isoform PR65-alpha, PP2A subunit A isoform R1-alpha, PP2A-Aalpha, PP2AAALPHA, PR65A, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A (PR 65), alphaisoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A, alpha isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit A, alpha, serine/threonine protein phosphatase 2A, 65 kDa regulatory subunit A, alphaisoform, serine/threonine-protein phosphatase 2A 65 kDa regulatory subunit A alphaisoform |
| Nombre común | PPP2R1A |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido