Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIF Protein
A cDNA sequence encoding the PPIF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10105 |
---|---|
Nombre | PPIF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | PPIF |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915298
|
enQuireBio™
QP10829-10ug |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15935298
|
enQuireBio™
QP10829-50ug |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15925298
|
enQuireBio™
QP10829-1mg |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
10105 | |
Research Use Only | |
PPIF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH CSKGSGDPSS SSSSGNPLVY LDVDANGKPL GRVVLELKAD VVPKTAENFR ALCTGEKGFG YKGSTFHRVI PSFMCQAGDF TNHNGTGGKS IYGSRFPDEN FTLKHVGPGV LSMANAGPNT NGSQFFICTI KTDWLDGKHV VFGHVKEGMD VVKKIESFGS KSGRTSKKIV ITDCGQLS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
PPIF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 250 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
PPIF solution containing 20mM Tris-HCl pH 7.5, 10% glycerol and 1mM DTT. |