missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPA1 Protein
A cDNA sequence encoding the PPA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PPA1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922549
|
enQuireBio™
QP13113-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15912549
|
enQuireBio™
QP13113-20ug |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15902549
|
enQuireBio™
QP13113-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
PPA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PPA1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSGFST EERAAPFSLE YRVFLKNEKG QYISPFHDIP IYADKDVFHM VVEVPRWSNA KMEIATKDPL NPIKQDVKKG KLRYVANLFP YKGYIWNYGA IPQTWEDPGH NDKHTGCCGD NDPIDVCEIG SKVCARGEII GVKVLGILAM IDEGETDWKV IAINVDDPDA ANYNDINDVK RLKPGYLEAT VDWFRRYKVP DGKPENEFAF NAEFKDKDFA IDIIKSTHDH WKALVTKKTN GKGISCMNTT LSESPFKCDP DAARAIVDAL PPPCESACTV PTDVDKWFHH QKN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |