Descripción
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formulación | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| ID de gen (Entrez) | 51588 |
| Peso molecular | 81.84 kDa |
| Cantidad | 2 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | E3 SUMO-protein ligase PIAS4, FLJ12419, MGC35296, Piasg, PIAS-gamma, PIASy, Protein inhibitor of activated STAT protein 4, Protein inhibitor of activated STAT protein gamma, protein inhibitor of activated STAT protein PIASy, protein inhibitor of activated STAT, 4, zinc finger, MIZ-type containing 6, ZMIZ6 |
| Símbolo de gen | PIAS4 |
| Categoría de investigación | Cell Biology, Immunology |
| Grado de pureza o calidad | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?