Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI16 Protein
A cDNA sequence encoding the PI16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | PI16 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942349
|
enQuireBio™
QP13048-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15922349
|
enQuireBio™
QP13048-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15932349
|
enQuireBio™
QP13048-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
PI16 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Flag Tag | |
PI16 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
LTDEEKRLMV ELHNLYRAQV SPPASDMLHM RWDEELAAFA KAYARQCVWG HNKERGRRGE NLFAITDEGM DVPLAMEEWH HEREHYNLSA ATCSPGQMCG HYTQVVWAKT ERIGCGSHFC EKLQGVEETN IELLVCNYEP PGNVKGKRPY QEGTPCSQCP SGYHCKNSLC EPIGSPEDAQ DLPYLVTEAP SFRATEASDS RKMGTPSSLA TGIPAFLVTE VSGSLATKAL PAVETQAPTS LATKDPPSMA TEAPPCVTTE VPSILAAHSL PSLDEEPVTF PKSTHVPIPK SADKVTDKTK VPSRSPENSL DPKMSLTGAR ELLPHAQEEA EAEAELPPSS EVLASVFPAQ DKPGELQATL DHTGHTSSKS LPNFPNTSAT ANATGGRALA LQSSLPGAEG PDKPSVVSGL NSGPGAAADY KDDDDK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |