Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDCD4 Protein
A cDNA sequence encoding the PDCD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | PDCD4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972159
|
enQuireBio™
QP12986-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15952159
|
enQuireBio™
QP12986-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15962159
|
enQuireBio™
QP12986-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
PDCD4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 0.1M sodium chloride. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDVENEQILN VNPADPDNLS DSLFSGDEEN AGTEEIKNEI NGNWISAYSI NEARINAKAK RRLRKNSSRD SGRGDSVSDS GSDALRSGLT VPTSPKGRLL DRRSRSGKGR GLPKKGGAGG KGVWGTPGQV YDVEEVDVKD PNYDDDQENC VYETVVLPLD ERAFEKTLTP IIQEYFEHGD TNEVAEMLRD LNLGEMKSGV PVLAVSLALE GKASHREMTS KLLSDLCGTV MSTTDVEKSF DKLLKDLPEL ALDTPRAPQL VGQFIARAVG DGILCNTYID SYKGTVDCVQ ARAALDKATV LLSMSKGGKR KDSVWGSGGG QQSVNHLVKE IDMLLKEYLL SGDISEAEHC LKELEVPHFH HELVYEAIIM VLESTGESTF KMILDLLKSL WKSSTITVDQ MKRGYERIYN EIPDINLDVP HSYSVLERFV EECFQAGIIS KQLRDLCPSR GRKRFVSEGD GGRLKPESY | |
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |