missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human p16INK4a/CDKN2A TAT Protein

Código de producto. 18486201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18486201 1 mg 1 miligramo
18449131 500 μg 500 microgramos
18400232 100 μg 100 microgramos
18436141 5 μg 5 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18486201

Marca: Novus Biologicals™ NBP2352001mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) PAGE
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.0.
ID de gen (Entrez) 1029
Peso molecular M.W. (Theoretical): 18.0 kDa
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of p16INK4a/CDKN2A as determined by LAL method.
Alias de gen ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16
Símbolo de gen CDKN2A
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión p16INK4a/CDKN2A
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.