Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human OXER1/5-oxo-ETE GPCR GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18556191 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
2 μg
Código de producto.
18556191 2 μg
1 options
Código de producto. 18556191 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00165140P012ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 165140
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 72.2 kDa
Cantidad 2 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen 5-oxo-ETE acid G-protein-coupled receptor 1,5-oxo-ETE G-protein coupled receptor, GPCR, GPR170G-protein coupled receptor R527, G-protein coupled receptor 170, oxoeicosanoid (OXE) receptor 1, oxoeicosanoid receptor 1, TG1019G-protein coupled receptor TG1019
Símbolo de gen OXER1
Categoría de investigación GPCR
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión OXER1/5-oxo-ETE GPCR