Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OMG Protein
A cDNA sequence encoding the OMG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | OMG Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15951969
|
enQuireBio™
QP12924-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15931969
|
enQuireBio™
QP12924-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15941969
|
enQuireBio™
QP12924-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
OMG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
OMG protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ICPLQCICTE RHRHVDCSGR NLSTLPSGLQ ENIIHLNLSY NHFTDLHNQL TQYTNLRTLD ISNNRLESLP AHLPRSLWNM SAANNNIKLL DKSDTAYQWN LKYLDVSKNM LEKVVLIKNT LRSLEVLNLS SNKLWTVPTN MPSKLHIVDL SNNSLTQILP GTLINLTNLT HLYLHNNKFT FIPDQSFDQL FQLQEITLYN NRWSCDHKQN ITYLLKWMME TKAHVIGTPC STQISSLKEH NMYPTPSGFT SSLFTVSGMQ TVDTINSLSV VTQPKVTKIP KQYRTKETTF GATLSKDTTF TSTDKAFVPY PEDTSTETIN SHEAAAATLT IHLQDGMVTN TSLTSSTKSS PTPMTLSITS GMPNNFSEMP QQSTTLNLWR EETTTNVKTP LPSVEHHHHH H | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |