Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NXT2 Protein
A cDNA sequence encoding the NXT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NXT2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15951939
|
enQuireBio™
QP12914-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15941939
|
enQuireBio™
QP12914-25ug |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15931939
|
enQuireBio™
QP12914-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NXT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NXT2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 40% glycerol and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRKYRS HWSQGDREGY QRRSNYYEGP HTSHSSPADR TREEVVTPTL PEHTATRSQM ATSLDFKTYV DQACRAAEEF VNIYYETMDK RRRALTRLYL DKATLIWNGN AVSGLDALNN FFDTLPSSEF QVNMLDCQPV HEQATQSQTT VLVVTSGTVKFDGNKQHFFN QNFLLTAQST PNNTVWKIAS DCFRFQDWSS S | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |