Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the NUBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NUBP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921879
|
enQuireBio™
QP12894-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15911879
|
enQuireBio™
QP12894-20ug |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15901879
|
enQuireBio™
QP12894-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NUBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NUBP1 protein solution (1 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4),10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEEVPHD CPGADSAQAG RGASCQGCPN QRLCASGAGA TPDTAIEEIK EKMKTVKHKI LVLSGKGGVG KSTFSAHLAH GLAEDENTQI ALLDIDICGP SIPKIMGLEG EQVHQSGSGW SPVYVEDNLG VMSVGFLLSS PDDAVIWRGP KKNGMIKQFL RDVDWGEVDY LIVDTPPGTS DEHLSVVRYL ATAHIDGAVI ITTPQEVSLQ DVRKEINFCR KVKLPIIGVV ENMSGFICPK CKKESQIFPP TTGGAELMCQ DLEVPLLGRV PLDPLIGKNC DKGQSFFIDA PDSPATLAYR SIIQRIQEFC NLHQSKEENL ISS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |