missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human NPM1 Protein

Código de producto. 18201938 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
100 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18201938

Marca: Novus Biologicals™ NBP2759520.5MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-294 of Human NPM1

The Recombinant Human NPM1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0.5 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
ID de gen (Entrez) 4869
Peso molecular 34.7 kDa
Cantidad 0,5 mg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Símbolo de gen NPM1
Reactividad específica NPM1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Tampón 20 mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 0.15 M NaCl, 1 mM DTT
Grado de pureza o calidad >85%, by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado