missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human NMNAT3 GST (N-Term) Protein

Código de producto. 18588320 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588320

Marca: Novus Biologicals™ H00349565P0125ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 349565
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 50.5 kDa
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen EC 2.7.7.1, EC 2.7.7.18, NaMN adenylyltransferase 3, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 3, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 3, Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase 3, PNAT-3, PNAT3NMN adenylyltransferase 3, Pyridine nucleotide adenylyltransferase 3
Símbolo de gen NMNAT3
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión NMNAT3
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado