Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human NKG2A/CD159a/KLRC1 His Protein
Código de producto. 18662787 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
18662787 50 μg 50 microgramos
18661769 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 18662787
Marca: Novus Biologicals™ NBP25989850ug
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.25 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación PBS (pH 7.4), 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 3821
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 17.1 kDa
Cantidad 50 μg
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less Than 1.0 EU / 1 μg of protein (determined by LAL method)
Alias de gen CD159 antigen-like family member A, CD159A, CD159a antigen, C-lectin type II protein, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1, MGC13374, natural killer cell lectin, natural killer group protein 2, NK cell receptor A, NKG2, NKG2-1/B activating NK receptor, NKG2-A, NKG2-A/B type II integral membrane protein, NKG2-A/B-activating NK receptor, NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein, NKG2AMGC59791, NKG2-B
Símbolo de gen KLRC1
Categoría de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE
Expresión NKG2A/CD159a/KLRC1