Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NHLH2 Protein
A cDNA sequence encoding the NHLH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | NHLH2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921729
|
enQuireBio™
QP12844-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901729
|
enQuireBio™
QP12844-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911729
|
enQuireBio™
QP12844-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Spécification
NHLH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NHLH2 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 5mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMLSPDQ AADSDHPSSA HSDPESLGGT DTKVLGSVSD LEPVEEAEGD GKGGSRAALY PHPQQLSREE KRRRRRATAK YRSAHATRER IRVEAFNLAF AELRKLLPTL PPDKKLSKIE ILRLAICYIS YLNHVLDV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |