Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 Protein
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using serum free human MCF-7 cells is less than 0.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of >2.0 x 106IU/mg.
Specifikationer
Specifikationer
| Número de acceso | Q02297, Q02297, Q02297 |
| Concentración | LYOPH |
| Para utilizar con (aplicación) | PAGE, Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in 1 x PBS, pH 7.4. |
| ID de gen (Entrez) | 3084 |
| Peso molecular | 7.5 kDa |
| Cantidad | 500 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Concentración de endotoxinas | Less than 0.1 EU/ug of Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 as determined by LAL method. |
| Alias de gen | ARIA, GGF, GGF2, HGL, HRG, HRG1, HRGA, MST131, MSTP131, NDF, neuregulin 1, NRG1-IT2, SMDF |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?